missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM47B Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584100 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18584100 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18584100

Marca: Novus Biologicals H00170062B01P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

FAM47B Polyclonal antibody specifically detects FAM47B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FAM47B
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen ENSP00000340256
Alias de gen family with sequence similarity 47, member B, FLJ35782, hypothetical protein LOC170062
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FAM47B (ENSP00000340256, 1 a.a. - 645 a.a.) full-length human protein. MGDRRPQDRPRSQGMDSKPWYCDKPPSKYFAKRKHRRLRFPPVDTQNWVFVTEGMDDFRYACQSPEDTLVCRRDEFLLPKISLRGPQADRKSRKKKLLKKAALFSELSPVQPARKAFVEEVEAQLMTKHPLAMYPNLGKDMPPDLLLQVLKQLDPERKLEDAWARCEAREKTTEVPTESGKYPCGESCPRPPETPVSRLRPQLPKTPVSSRRPEPPKTRVSSLRPEPPKTRVSSLHPEPPETRASHLRVDPPETGVSHLCPEPPKTLVSSVHPEPPDTGASHLCPEPPETRVSHLHPEPPETGVSHLRPEPSKTQVSSLCPEPPEAGVSHLCLEPPNTHRVSSFLLQVLKLDSEKKLEDARARCEGQEMTTEELTKPGKYHFWESCPRPFESRMPHLRLVLPITRRMASLCLKPPKTRRVSSLCPEPTKTGASHLKELFQEDTPSTMECVSDSLQRRHTSRKLRDFKWAGDLGVNEESISSLFDFTPECRTTDQDQKIKKANECASRLMYGMELDDMDEVEFLRIKYWDRRRRAAPHSYSAQRGRIRYGPWYFEPKLGKKLRSDEPLIDPKPVLEKPDEPDILDGLYGPIAFKDFILSKGYRMPGVIEKLFAKKGWTYDSVKTPIQRAVQVYKYKEDVTDASKED
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 170062
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.