missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM169A Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18565093 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18565093 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18565093 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306242MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FAM169A Polyclonal antibody specifically detects FAM169A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FAM169A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen family with sequence similarity 169, member A, hypothetical protein LOC26049
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FAM169A fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26049
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.