Learn More
FAM119A Antibody (OTI2G7), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Código de producto. 18137394 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18137394 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18137394 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272423AF700
Mouse Monoclonal Antibody
FAM119A Monoclonal specifically detects FAM119A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FAM119A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G7
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.1.1.-, FAM119A, HCA557B, Hepatocellular carcinoma-associated antigen 557b, hypothetical protein LOC151194, LOC151194, member A, methyltransferase like 21A, MGC45373
Símbolos de los genes METTL21A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human FAM119A (NP_660323) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Proteases & Other Enzymes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 151194.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b