Learn More
FAM111B Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18045938 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18045938 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18045938 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297985DL594
Rabbit Polyclonal Antibody
FAM111B Polyclonal specifically detects FAM111B in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FAM111B
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen family with sequence similarity 111, member B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FAM111B fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 374393
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG