Descripción
- Las membranas de PET con surcos grabados tienen superficie lisa y poros cilíndricos definidos que atraviesan la membrana
- Membrana PET de baja unión a proteínas
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Una amplia variedad de configuraciones, como de 6, 12 y 24 pocillos
- Una amplia selección de tamaños de poros de membrana, de 0,4, 1,0, 3,0 y 8,0 µm de diámetro
- Envasados en blísteres individuales, 48 insertos/caja
- Las carcasas de los insertos tratados con cultivos de no-tejidos evitan la proliferación de células en las paredes de los insertos
- El innovador diseño colgante facilita el pipeteo y permite el cultivo conjunto
Información de órdenes
Envasadas individualmente en envase de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores
Especificaciones
Especificaciones
| Área de cultivo | 4,2 cm2 |
| Material | PET |
| Densidad de los poros | 1,6 x 106 |
| Tamaño de poro | 0,4 μm |
| Tipo | Membrana transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Placa de 6 pocillos |
| Diámetro del filtro (métrico) | 23,1 mm |
| N.° por paquete | 6/Paq. |
| N.º por caja | 48/caja |
| Revestimiento de superficie | Tratado con TC |
| Mostrar más |