Learn More
Falcon™ Insertos de cultivo celular: Para su uso con placas de 6 pocillos
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10356981 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Tipo:
Membrana translúcida
Membrana transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Tamaño de poro Tipo unitSize
10356981 0,4 μm Membrana translúcida paquete de 48
10380291 0,4 μm Membrana transparente paquete de 48
10768882 8 μm Membrana translúcida paquete de 48
10758882 3 μm Membrana transparente paquete de 48
10025090 3 μm Membrana translúcida paquete de 48
10289270 1 μm Membrana transparente paquete de 48
6 options
Código de producto. 10356981
Marca: Falcon™ 353493
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cultivos celulares en soportes permeables proporcionan una mayor diferenciación morfológica y fisiológica de numerosos tipos de células
  • Las membranas de PET con surcos grabados tienen superficie lisa y poros cilíndricos definidos que atraviesan la membrana
  • Membrana PET de baja unión a proteínas
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Una amplia variedad de configuraciones, como de 6, 12 y 24 pocillos
  • Una amplia selección de tamaños de poros de membrana, de 0,4, 1,0, 3,0 y 8,0 µm de diámetro
  • Envasados en blísteres individuales, 48 insertos/caja
  • Las carcasas de los insertos tratados con cultivos de no-tejidos evitan la proliferación de células en las paredes de los insertos
  • El innovador diseño colgante facilita el pipeteo y permite el cultivo conjunto
Información de órdenes
Envasadas individualmente en envase de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 4,2 cm2
Material PET
Densidad de los poros 1,0 x 108 (HD)
Tamaño de poro 0,4 μm
Tipo Membrana translúcida
Para utilizar con (equipo) Placa de 6 pocillos
Diámetro del filtro (métrico) 23,1 mm
N.° por paquete 6/Paq.
N.º por caja 48/caja
Revestimiento de superficie Tratado con TC
Tratamiento de superficie Tratado con TC
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 6