Learn More
Falcon™ insertos de cultivo celular
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10055220 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Color:
Translúcido
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Tamaño de poro Color unitSize
10055220 1 μm Transparente paquete de 48
10421761 0,4 μm Transparente paquete de 48
10718502 3 μm Translúcido paquete de 48
10136410 8 μm Transparente paquete de 48
10668291 3 μm Transparente paquete de 48
5 options
Código de producto. 10055220
Marca: Falcon™ 353104
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con placas de 24 pocillos. Los insertos de cultivos celulares Falcon™ (cultivo celular en soportes permeables) proporcionan una mayor diferenciación morfológica y fisiológica de numerosos tipos de células.
  • Las membranas de PET con surcos grabados tienen superficie lisa y poros cilíndricos definidos que atraviesan la membrana
  • Membrana PET de baja unión a proteínas
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Una amplia variedad de configuraciones, como de 6, 12 y 24 pocillos
  • Una amplia selección de tamaños de poros de membrana, de 0,4, 1,0, 3,0 y 8,0 µm de diámetro
  • Envasados en blísteres individuales, 48 insertos/caja
  • Las carcasas de los insertos tratados con cultivos de no-tejidos evitan la proliferación de células en las paredes de los insertos
  • El innovador diseño colgante facilita el pipeteo y permite el cultivo conjunto
Información de órdenes
Envasadas individualmente en envase de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 0,3 cm2
Material PET
Densidad de los poros 1,6±0,6 x 106/cm2
Tamaño de poro 1 μm
Tipo Membrana
Para utilizar con (equipo) Placa de 24 pocillos
Diámetro del filtro (métrico) 6,4 mm
N.° por paquete 1/Paq.
N.º por caja 48/caja
Revestimiento de superficie Tratado con TC
Color Transparente
Tratamiento de superficie Tratado con TC
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 24