Learn More
Eurofins DiscoverX FAK Protein, Active
Descripción
PTK2 (Protein Tyrosine Kinase 2, formerly FAK or Focal Adhesion Associated Protein Tyrosine Kinase) is a widely expressed nonreceptor involved in the structure and function of focal adhesions, which are critical for cellular integrity by maintaining cell-cell and cell-matrix interactions. Integrin-mediated cell adhesion causes activation of MAP kinases and increased tyrosine phosphorylation of PTK2. Autophosphorylation of PTK2 leads to the binding of SH2-domain proteins including Src-family kinases and the Grb2-Sos complex, then activate Ras cascade and ultimately to mitogen activated protein (MAP) kinase activation.
GenBank L13616
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecular | 35.5 kDa |
| Cantidad | 250 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | N-terminal 6His |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Truncated |
| Grado de pureza o calidad | ≥68% |
| Expresión | FAK, active |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.