missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAK Antibody (OTI4D11), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18185845 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18185845 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18185845 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271268H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FAK Monoclonal specifically detects FAK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FAK
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4D11
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen EC 2.7.10, FADK 1, FADKFAK-related non-kinase polypeptide, FAK1FRNK, FAKEC 2.7.10.2, focal adhesion kinase 1, pp125FAK, Protein-tyrosine kinase 2, PTK2 protein tyrosine kinase 2
Símbolos de los genes PTK2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human FAK (NP_722560) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5747.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.