Learn More
FADS1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30233010 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30233010 20 μL 20 microlitros
30231620 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30233010
Marca: Novus Biologicals NBP33566020ul
Rabbit Polyclonal Antibody
FADS1 Polyclonal antibody specifically detects FADS1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FADS1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen D5DFLJ90273, Delta(5) desaturase, Delta(5) fatty acid desaturase, Delta-5 desaturase, delta-5 fatty acid desaturase, EC 1.14.19, EC 1.14.19.-, FADS6, FADSD5LLCDL1, fatty acid desaturase 1, FLJ38956, linoleoyl-CoA desaturase (delta-6-desaturase)-like 1, TU12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human FADS1 (NP_037534.3).,, Sequence:, YNISEFTRRHPGGSRVISHYAGQDATDPFVAFHINKGLVKKYMNSLLIGELSPEQPSFEPTKNKELTDEFRELRATVERMGLMKANHVFFLLYLLHILLLD
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3992
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG