missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Factor XIIIb Antibody (OTI1A3), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18170273 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18170273 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18170273 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270697B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Factor XIIIb Monoclonal specifically detects Factor XIIIb in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Factor XIIIb
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A3
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen coagulation factor XIII B chain, coagulation factor XIII, B polypeptide, F13B, fibrin-stabilizing factor B subunit, FXIIIB, protein-glutamine gamma-glutamyltransferase B chain, TGase, transglutaminase B chain
Símbolos de los genes F13B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 357-661 of human Factor XIII (NP_001985) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2165.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.