missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Factor XIIIa Antibody (OTI6F5), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18180413 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18180413 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18180413 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270696C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Factor XIIIa Monoclonal specifically detects Factor XIIIa in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Factor XIIIa
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6F5
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen bA525O21.1 (coagulation factor XIII, A1 polypeptide), coagulation factor XIII A chain, coagulation factor XIII, A1 polypeptide, Coagulation factor XIIIa, EC 2.3.2.13, F13Acoagulation factor XIII, A polypeptide, factor XIIIa, fibrin stabilizing factor, A subunit, fibrinoligase, FSF, A subunit, Protein-glutamine gamma-glutamyltransferase A chain, TGase, Transglutaminase A chain, transglutaminase. plasma
Símbolos de los genes F13A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Factor XIIIa (NP_000120) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2162.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.