missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Factor XII heavy chain Antibody (10-11-5), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18733613 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18733613 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18733613 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241375MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Factor XII heavy chain Monoclonal antibody specifically detects Factor XII heavy chain in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Factor XII heavy chain
Aplicaciones Western Blot, ELISA, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2005-10-11 00:00:00
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen beta-factor XIIa part 1, coagulation factor XII, coagulation factor XII (Hageman factor), coagulation factor XIIa heavy chain, coagulation factor XIIa light chain, EC 3.4.21, EC 3.4.21.38, HAE3, HAEX, HAFbeta-factor XIIa part 2, Hageman factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Affinity purified human factor XII.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2161
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.