missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Factor XII Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-5069472 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18779553 0.025 mL 25 microlitros
18787483 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18779553 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP194203SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Factor XII Polyclonal specifically detects Factor XII in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Factor XII
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:400, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:400
Formulación Whole antisera with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P00748
Alias de gen beta-factor XIIa part 1, coagulation factor XII, coagulation factor XII (Hageman factor), coagulation factor XIIa heavy chain, coagulation factor XIIa light chain, EC 3.4.21, EC 3.4.21.38, F12, HAE3, HAEX, HAF, HAF beta-factor XIIa part 2, Hageman factor
Símbolos de los genes F12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human F12 protein (between residues 50-150) [UniProt P00748]
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2161
Especies diana Human, Mouse, Rat, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.