Learn More
Factor VIII Antibody (RFF-VIII:c/8), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18175318 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18175318 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18175318 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250398AF488
Mouse Monoclonal Antibody
Factor VIII Monoclonal specifically detects Factor VIII in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Factor VIII
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon RFF-VIII:c/8
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AHF, Antihemophilic factor, coagulation factor VIII, procoagulant component, coagulation factor VIIIc, DXS1253E, F8Ccoagulation factor VIII, factor VIII F8B, FVIII, HEMAF8B, Procoagulant component
Símbolos de los genes F8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human factor VIII
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2157
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ