Description
Factor VIII Polyclonal specifically detects Factor VIII in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Antígeno | Factor VIII |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 2 ug/mL, ELISA reported in scientific literature, Immunohistochemistry 1:50 - 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P00451 |
| Alias de gen | AHF, Antihemophilic factor, coagulation factor VIII, procoagulant component, coagulation factor VIIIc, DXS1253E, F8Ccoagulation factor VIII, factor VIII F8B, FVIII, HEMAF8B, Procoagulant component |
| Símbolos de los genes | F8 |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?