missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Factor V Antibody (2280A) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 18589778 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18589778 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18589778 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9856X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Factor V Monoclonal antibody specifically detects Factor V in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Factor V
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2280A
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución ELISA, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Activated protein C cofactor, coagulation factor V, coagulation factor V (proaccelerin, labile factor), coagulation factor V jinjiang A2 domain, factor V Leiden, FVL, PCCF, Proaccelerin, labile factor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide containing human Coagulation Factor V aa1650-1700, Accession # P12259
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2153
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.