missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FABP7/B-FABP Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592140 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18592140 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18592140 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305531JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FABP7/B-FABP Monoclonal antibody specifically detects FABP7/B-FABP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FABP7/B-FABP
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B-FABPDKFZp547J2313, BLBPMRG, Brain lipid-binding protein, Brain-type fatty acid-binding protein, FABPBbrain lipid binding protein, fatty acid binding protein 7, brain, Fatty acid-binding protein 7, fatty acid-binding protein, brain, Mammary-derived growth inhibitor related, mammary-derived growth inhibitor-related
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full length human FABP7/B-FABP expressed in and purified from E. coli
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2173
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.