missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FABP7/B-FABP Antibody (CL0236) [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30295723 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30295723 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30295723

Marca: Novus Biologicals NBP252889PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FABP7/B-FABP Monoclonal antibody specifically detects FABP7/B-FABP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FABP7/B-FABP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL0236
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen B-FABPDKFZp547J2313, BLBPMRG, Brain lipid-binding protein, Brain-type fatty acid-binding protein, FABPBbrain lipid binding protein, fatty acid binding protein 7, brain, Fatty acid-binding protein 7, fatty acid-binding protein, brain, Mammary-derived growth inhibitor related, mammary-derived growth inhibitor-related
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from O15540, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2173
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.