missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FABP6 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18685165 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18685165 50 μg 50 microlitros
18617775 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18685165

Marca: Novus Biologicals NBP30002050ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FABP6 Polyclonal antibody specifically detects FABP6 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FABP6
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen fatty acid binding protein 6, ileal, Fatty acid-binding protein 6, gastrotropin, I-15PIntestinal 15 kDa protein, I-BABPIntestinal bile acid-binding protein, I-BALB, I-BAP, ILBP3, ILBPGT, ileal bile acid binding protein, ILLBPIleal lipid-binding protein, illeal lipid-binding protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human FABP6 (Accession#: AAH22489.1; Met 1-Ala 128)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2172
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.