Learn More
Abnova™ FABP4 Recombinant Protein
Human FABP4 full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
---|---|
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Peso molecular | 40.26 |
Intervalo de pH | 8 |
Método de preparación | In vitro wheat germ expression system |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16164781
|
Abnova™
H00002167-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16174781
|
Abnova™
H00002167-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
FABP4 encodes the fatty acid binding protein found in adipocytes. Fatty acid binding proteins are a family of small, highly conserved, cytoplasmic proteins that bind long-chain fatty acids and other hydrophobic ligands. It is thought that FABPs roles include fatty acid uptake, transport, and metabolism.
- Molecular Weight: 40.26kDa
- Preparation Method: in vitro wheat germ expression system
- Purification: Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
- Storage Buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Sequence: MCDAFVGTWKLVSSENFDDYMKEVGVGFATRKVAGMAKPNMIISVNGDVITIKSESTFKNTEISFILGQEFDEVTADDRKVKSTITLDGGVLVHVQKWDGKSTTIKRKREDDKLVVECVMKGVTSTRVYERA
Best when used within three months from the date of receipt.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
40.26 | |
In vitro wheat germ expression system | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Recombinant |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Human | |
Solution |