missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FABP3/H-FABP Antibody (FABP3/8535R), Novus Biologicals™

Código de producto. 18631754 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18631754 20 μg 20 microgramos
18678474 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Code produit. 18631754

Marque: Novus Biologicals NBP32050820ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

FABP3/H-FABP Monoclonal antibody specifically detects FABP3/H-FABP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno FABP3/H-FABP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FABP3/8535R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen FABP11, fatty acid binding protein 11, fatty acid binding protein 3, muscle and heart (mammary-derived growthinhibitor), Fatty acid-binding protein 3, Fatty acid-binding protein 3, muscle, fatty acid-binding protein, heart, Heart-type fatty acid-binding protein, H-FABPM-FABP, Mammary-derived growth inhibitor, MDGI, Muscle fatty acid-binding protein, O-FABP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human recombinant FABP3/H-FABP protein fragment (around aa1-127) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2170
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.