missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FABP3/H-FABP Antibody (FABP3/8535R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30153821 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30153821 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30153821

Marca: Novus Biologicals NBP321012CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FABP3/H-FABP Monoclonal antibody specifically detects FABP3/H-FABP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FABP3/H-FABP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FABP3/8535R
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen FABP11, fatty acid binding protein 11, fatty acid binding protein 3, muscle and heart (mammary-derived growthinhibitor), Fatty acid-binding protein 3, Fatty acid-binding protein 3, muscle, fatty acid-binding protein, heart, Heart-type fatty acid-binding protein, H-FABPM-FABP, Mammary-derived growth inhibitor, MDGI, Muscle fatty acid-binding protein, O-FABP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human recombinant FABP3/H-FABP protein fragment (around aa1-127) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2170
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.