missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FABP3/H-FABP Antibody (66E2), Novus Biologicals™

Código de producto. 18729713 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18729713 0.2 mL 0.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18729713 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP142505

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FABP3/H-FABP Monoclonal specifically detects FABP3/H-FABP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FABP3/H-FABP
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 6600
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Alias de gen FABP11, fatty acid binding protein 11, fatty acid binding protein 3, muscle and heart (mammary-derived growthinhibitor), Fatty acid-binding protein 3, Fatty acid-binding protein 3, muscle, fatty acid-binding protein, heart, Heart-type fatty acid-binding protein, H-FABPM-FABP, Mammary-derived growth inhibitor, MDGI, Muscle fatty acid-binding protein, O-FABP
Símbolos de los genes FABP3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The antibody reacts with the H-FABP antigen.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2170
Especificidad de la prueba This monoclonal antibody (subclass IgG1) binds to human heart Fatty Acid Bindingsprotein. It shows no binding to human intestinal or liver FABP. The antibody stains heart muscle cells and striated skeletal muscle cells in immunohistochemistry. The antibody can be used to detect ischemia areas of human heart. The antibody is cross reactive with rat and mouse H-FABP.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.