missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FABP2/I-FABP Antibody (OTI2C4), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18154753 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18154753 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18154753 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270699AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FABP2/I-FABP Monoclonal specifically detects FABP2/I-FABP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FABP2/I-FABP
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C4
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FABPI, fatty acid binding protein 2, intestinal, Fatty acid-binding protein 2, fatty acid-binding protein, intestinal, I-FABPMGC133132, Intestinal-type fatty acid-binding protein
Símbolos de los genes FABP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human FABP2/I-FABP (NP_000125) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2169.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.