missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FABP1/L-FABP Antibody (966927), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589797 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18589797 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18589797 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor MAB15651DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FABP1/L-FABP Monoclonal antibody specifically detects FABP1/L-FABP in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FABP1/L-FABP
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 966927
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FABPL, fatty acid binding protein 1, liver, fatty acid-binding protein, liver, L-FABPFatty acid-binding protein 1, Liver-type fatty acid-binding protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant rat FABP1/L-FABP
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cholesterol Metabolism, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2168
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.