Learn More
F4/80 Antigen Rat, PE-Cy7, Clone: BM8.1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
222.60€ - 592.20€
Especificaciones
| Antígeno | F4/80 Antigen |
|---|---|
| Clon | BM8.1 |
| Concentración | 0.5mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15912368
|
EnquireBio
QAB68-PE7-25ug |
25 μg |
222.60€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15902368
|
EnquireBio
QAB68-PE7-100ug |
100 μg |
592.20€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| F4/80 Antigen | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
| 13733 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified |
| BM8.1 | |
| Flow Cytometry | |
| PE-Cyanine7 | |
| RUO | |
| XP_006523664 | |
| Adgre1 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |