Learn More
F4/80 Antigen Rat, PE-Cy7, Clone: BM8.1, enQuireBio™
Código de producto. 15902368
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
15902368 100 μg 100 microgramos
15912368 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 15902368
Marca: EnquireBio QAB68PE7100ug
Rat Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno F4/80 Antigen
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon BM8.1
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado PE-Cyanine7
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
N.º de referencia del gen XP_006523664
Símbolos de los genes Adgre1
Especie del huésped Rat
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13733
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG2b κ