missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

F4/80 Antibody (521204), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18551186 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18551186 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18551186 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5580X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

F4/80 Monoclonal antibody specifically detects F4/80 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno F4/80
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 521204
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ADGRE1, cell surface glycoprotein F4/80, DD7A5-, DD7A5-7, EGF-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like sequence 1, EGF-like module receptor 1, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, EGF-TM7, Emr, Emr1, EMR1 hormone receptor, F4/80, Gpf480, Ly7, Ly71, lymphocyte antigen 71, Mouse EMR1, Rat EMR1, TM7L, TM7LN3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with mouse F4/80/EMR1, Gln28-Gly931, Accession # Q61549
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cellular Markers, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13733
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.