Descripción
- La prevención de la formación de condensación en recipientes pequeños se puede conseguir con la tapa calefactada opcional Eppendorf ThermoTop.
- Calentamiento y mezcla en recipientes de reacción de 2,0 ml
- Mezcla eficaz a hasta 1500 rpm
- La excelente tecnología 2DMix-Control permite un excelente rendimiento de mezclado.
- Tecnología antiderrames que evita el humedecimiento de la tapa y la contaminación cruzada.
- Compatible con Eppendorf ThermoTop (condens.protect™) para la manipulación de muestras sin condensación
- Teclas de temperatura predefinidas (37 °C, 42 °C, 56 °C y 95 °C) para un funcionamiento sencillo e intuitivo
- Velocidades de calentamiento muy rápidas, de hasta 13 °C/min, lo que reduce el tiempo de espera
- Eppendorf PhysioCare Concept ofrece un diseño y un uso ergonómicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | Máx. ±0,5 °C a 20 °C a 45 °C |
| Contenido y almacenamiento | Termobloque 24 x 2 ml, UE |
| Admite | 2 mL Tubes |
| No. of Places | 24 |
| Tipo de tapón | UE |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 1 a 100 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para la transformación de plásmidos y cepas de bacterias |
| Incluye | Interfaz USB |
| Modelo | ThermoMixer F2.0 |
| Velocidad | De 300 a 1500 rpm |
| Mostrar más |