Learn More
Eppendorf™ F1.5 Model ThermoMixer™
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
Con placa Smartblock
Smartblock de 1,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tecnología antiderrames que evita el humedecimiento de la tapa y la contaminación cruzada.
- Calentamiento y mezcla en recipientes de reacción de 0,5/1,5/2,0 ml (F0.5/F1.5/F2.0) o placas (FP)
- Hasta 1500 rpm (F1.5/F2.0) o 2000 rpm (F0,5/FP) para una mezcla de muestras eficaz
- La excelente tecnología 2DMix-Control permite un excelente rendimiento de mezclado.
- Teclas de temperatura predefinidas (37 °C, 42 °C, 56 °C y 95 °C) para un funcionamiento sencillo e intuitivo
- Velocidades de calentamiento muy rápidas, de hasta 18 °C/min, lo que reduce el tiempo de espera
- Eppendorf PhysioCare Concept ofrece un diseño y un uso ergonómicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | Máx. ±0,5 °C a 20 °C a 45 °C |
| Contenido y almacenamiento | Con placa Smartblock |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 1 a 100 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para la transformación de plásmidos y cepas de bacterias |
| Incluye | Interfaz USB |
| Modelo | ThermoMixer F1.5 |
| Velocidad | De 300 a 1500 rpm |
| Anchura (métrico) | 206 mm |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| Fondo (métrico) | 304 mm |
| Mostrar más |