missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

F-Spondin/SPON1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18198399 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18198399 0.05 mg 0.05 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18198399 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB300339

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Chicken Polyclonal Antibody

F-Spondin/SPON1 Polyclonal specifically detects F-Spondin/SPON1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ICC/IF (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno F-Spondin/SPON1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.91 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:200 - 1:500, ICC/IF (Negative)
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen f-spondin, KIAA0762VSGP/F-spondin, MGC10724, spondin 1, (f-spondin) extracellular matrix protein, spondin 1, extracellular matrix protein, spondin-1, Vascular smooth muscle cell growth-promoting factor, VSGP
Símbolos de los genes SPON1
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Synthetic peptide, corresponding to amino acids 549-807 of SPON1.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10418
Especificidad de la prueba SPON1
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.