Learn More
F-Spondin/SPON1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200067539 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
25 microgramos
18515714 0.02 mg 20 microgramos
18513123 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18515714
Marca: Novus Biologicals NB3003390.02mg
Chicken Polyclonal Antibody
F-Spondin/SPON1 Polyclonal specifically detects F-Spondin/SPON1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ICC/IF (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno F-Spondin/SPON1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.91 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:200 - 1:500, ICC/IF (Negative)
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen f-spondin, KIAA0762VSGP/F-spondin, MGC10724, spondin 1, (f-spondin) extracellular matrix protein, spondin 1, extracellular matrix protein, spondin-1, Vascular smooth muscle cell growth-promoting factor, VSGP
Símbolos de los genes SPON1
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Synthetic peptide, corresponding to amino acids 549-807 of SPON1.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10418
Especificidad de la prueba SPON1
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only