missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

F-Spondin/SPON1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18605257 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18605257 25 μL 25 microlitros
18691638 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18605257

Marca: Novus Biologicals NBP26904425ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

F-Spondin/SPON1 Polyclonal antibody specifically detects F-Spondin/SPON1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno F-Spondin/SPON1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot Application from YCharOS., Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500, Knockout Validated Application from YCharOS.
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen f-spondin, KIAA0762VSGP/F-spondin, MGC10724, spondin 1, (f-spondin) extracellular matrix protein, spondin 1, extracellular matrix protein, spondin-1, Vascular smooth muscle cell growth-promoting factor, VSGP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SLTKKLCEQDSTFDGVTDKPILDCCACGTAKYRLTFYGNWSEKTHPKDYPRRANHWSAIIGGSHSKNYVLWEYGGYASEGVKQVAELGSPV
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10418
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.