missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ezutromid, MedChemExpress

Código de producto. 16489897
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16489897 5 mg 5 miligramos
16497418 10 mg 10 miligramos
16487396 100 mg 100 miligramos
16463447 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16489897

Marca: Medchem Express HY17614

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ezutromid (SMT C1100) is a first-in-class, orally active benzoxazole utrophin modulator with an EC50 of 0.91 μM. Ezutromid can be used for the research Duchenne muscular dystrophy (DMD). Ezutromid inhibits CYP1A2 enzymic activity in human liver microsomes (HLM) with an IC50 of 5.4 μM.

Ezutromid (SMT C1100) is a first-in-class, orally active benzoxazole utrophin modulator with an EC50 of 0.91 μM. Ezutromid can be used for the research Duchenne muscular dystrophy (DMD). Ezutromid inhibits CYP1A2 enzymic activity in human liver microsomes (HLM) with an IC50 of 5.4 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ezutromid
CAS 945531-77-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15NO3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo SMT C1100 BMN 195 VOX-C1100
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (29.64 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC(C2=CC=C3C=CC=CC3=C2)=N4)C4=C1)(CC)=O
Peso molecular (g/mol) 337.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.39
Porcentaje de pureza 98.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.