Learn More
Ezutromid, MedChemExpress
Código de producto. 16487396
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16487396
Marca: Medchem Express HY17614
MedChemExpress Ezutromid (SMT C1100) is a first-in-class, orally active benzoxazole utrophin modulator with an EC50 of 0.91 μM. Ezutromid can be used for the research Duchenne muscular dystrophy (DMD). Ezutromid inhibits CYP1A2 enzymic activity in human liver microsomes (HLM) with an IC50 of 5.4 μM.
Ezutromid (SMT C1100) is a first-in-class, orally active benzoxazole utrophin modulator with an EC50 of 0.91 μM. Ezutromid can be used for the research Duchenne muscular dystrophy (DMD). Ezutromid inhibits CYP1A2 enzymic activity in human liver microsomes (HLM) with an IC50 of 5.4 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ezutromid
CAS 945531-77-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15NO3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo SMT C1100 BMN 195 VOX-C1100
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (29.64 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC(C2=CC=C3C=CC=CC3=C2)=N4)C4=C1)(CC)=O
Peso molecular (g/mol) 337.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.39
Porcentaje de pureza 98.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.