missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ezrin Antibody (2086C) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30174088 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30174088 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30174088

Marca: Novus Biologicals FAB72391JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Ezrin Monoclonal antibody specifically detects Ezrin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Flow Cytometry (Intracellular Staining),Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ezrin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2086C
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CVIL, CVL, Cytovillin, cytovillin 2, DKFZp762H157, EZR, ezrin, FLJ26216, p81, VIL2MGC1584, villin 2 (ezrin), villin-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Ezrin, Lys438-Arg562, Accession # P15311
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7430
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.