missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EZH2/KMT6 Antibody (EZH2/6988), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583249 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18583249 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583249

Marca: Novus Biologicals NBP320982AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EZH2/KMT6 Monoclonal antibody specifically detects EZH2/KMT6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EZH2/KMT6
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon EZH2/6988
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.1.1, EC 2.1.1.43, enhancer of zeste (Drosophila) homolog 2, enhancer of zeste 2, Enhancer of zeste homolog 2, enhancer of zeste homolog 2 (Drosophila), ENX1, ENX-1KMT6EZH1KMT6A, histone-lysine N-methyltransferase EZH2, Lysine N-methyltransferase 6, MGC9169
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa300-550) of human EZH2/KMT6 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Phospho Specific, Prostate Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2146
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.