missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EZH2/KMT6 Antibody (EZH2/2536), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592405 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18592405 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18592405 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308932V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EZH2/KMT6 Monoclonal antibody specifically detects EZH2/KMT6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EZH2/KMT6
Aplicaciones Western Blot, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon EZH2/2536
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.1.1, EC 2.1.1.43, enhancer of zeste (Drosophila) homolog 2, enhancer of zeste 2, Enhancer of zeste homolog 2, enhancer of zeste homolog 2 (Drosophila), ENX1, ENX-1KMT6EZH1KMT6A, histone-lysine N-methyltransferase EZH2, Lysine N-methyltransferase 6, MGC9169
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human EZH2/KMT6 protein (Uniprot: Q15910)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Prostate Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2146
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.