missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
EZH2/KMT6 Monoclonal antibody specifically detects EZH2/KMT6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EZH2/KMT6 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL11960 |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 2.1.1, EC 2.1.1.43, enhancer of zeste (Drosophila) homolog 2, enhancer of zeste 2, Enhancer of zeste homolog 2, enhancer of zeste homolog 2 (Drosophila), ENX1, ENX-1KMT6EZH1KMT6A, histone-lysine N-methyltransferase EZH2, Lysine N-methyltransferase 6, MGC9169 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q15910, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?