Learn More
Gibco™ Expi293™ Met (–) Expression Medium
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Descripción
- El medio forma parte de la plataforma Expi293 para la expresión rápida y transitoria de proteínas de alta producción de células HEK293 de mamíferos
- Diseñado para su uso en combinación con el Kit de transfección ExpiFectamine 293 Met (–) para aplicaciones en las que se necesita el etiquetado de residuos de metionina en proteínas
- Nota: el medio no apoyará el crecimiento o la expresión celular a menos que sea suplementado con metionina
Características:
- Apoya el crecimiento de cultivos de suspensión 293 a densidades de más de 1,5 x 107 células/ml
- Rendimiento equivalente al medio de expresión Expi293
- No contiene metionina
- No contiene rojo fenol
- Formulado con suplemento GlutaMAX I
- Se requiere suplementación con metionina
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Medio de expresión 293 |
| Contenido y almacenamiento | 1 l de medio de expresión Expi293 Met (–), almacenar a entre 2–8 °C (proteger de la luz) |
| Clasificación | Libre de material de origen animal, definido químicamente, sin metionina, sin proteínas, sin suero |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Expi293 |
| Cantidad | 1 L |
| Formulario | Líquido |