Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (LnCAP cell line)
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 viales de 100 μg
2 viales de 30 μg
6 viales de 100 μg
6 viales de 30 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. |
| Concentración | LYOPH |
| Cantidad | 6 viales de 100 μg |