Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Plasma)
Código de producto. p-200086945 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 viales de 100 μg
2 viales de 30 μg
6 viales de 100 μg
6 viales de 30 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
Código de producto. 18613800
Marca: Novus Biologicals™ NBP31168660ug
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentración LYOPH
Cantidad 2 viales de 30 μg