Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HT29 cell line)
Código de producto. 18623800 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 viales de 100 μg
2 viales de 30 μg
6 viales de 100 μg
6 viales de 30 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
18623800 6 viales de 100 μg paquete de 6
18664000 2 viales de 30 μg paquete de 2
18679580 2 viales de 100 μg paquete de 2
18653300 6 viales de 30 μg paquete de 6
4 options
Código de producto. 18623800
Marca: Novus Biologicals™ NBP311685600ug
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentración LYOPH
Cantidad 6 viales de 100 μg