Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (COLO1 cell line)
Código de producto. p-200086910 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 viales de 100 μg
2 viales de 30 μg
6 viales de 100 μg
6 viales de 30 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
Código de producto. 18655380
Marca: Novus Biologicals™ NBP249845180ug
Assay Kit (Colorimetric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentración LYOPH
Cantidad 6 viales de 30 μg