Learn More
Exosome component 7 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18636652 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18636652 100 μg 100 microlitros
18607494 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18636652
Marca: Novus Biologicals NBP297525100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Exosome component 7 Polyclonal antibody specifically detects Exosome component 7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Exosome component 7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen EAP1, exosome complex exonuclease RRP42, exosome component 7Rrp42p, KIAA0116hRrp42p, p8FLJ26543, RRP42Ribosomal RNA-processing protein 42
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Exosome component 7 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23016
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG