Descripción
EXOC6 Polyclonal specifically detects EXOC6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EXOC6 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.1mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | DKFZp761I2124, EXOC6A, exocyst complex component 6, Exocyst complex component Sec15A, FLJ1125, FLJ11251, MGC33397, SEC15A, SEC15L1SEC15-like 1 (S. cerevisiae), SEC15L3, SEC15-like 1, SEC15-like protein 1, SEC15-like protein 3, SEC15LSEC15, Sec15p |
| Símbolos de los genes | EXOC6 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only