Learn More
3M™ Válvula de exhalación
Click to view available options
:
Color: Negro
Descripción
- Válvula de exhalación de repuesto para respirador de media máscara y también se utiliza con el adaptador central en respiradores de máscara completa
- Sustituya las piezas dañadas para garantizar los niveles correctos de protección y comodidad
- Para usar con el respirador de media máscara de la serie 3M™ 7000 y el adaptador central 6864 en la serie6000 de respiradores de máscara completa 3M™ 600
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Válvula de exhalación |
| Para utilizar con (equipo) | Media máscara Serie 7500 |