Learn More
Eppendorf™ Termobloque intercambiable
Código de producto. 10344651 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos de 0,5 ml
Tubos de 1,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
10344651 Tubos de 0,5 ml cada uno
10439472 Tubos de 1,5 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10344651
Marca: Eppendorf™ 5361000015
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Accesorios para termostato plus/ThermoMixer plus
  • Termostato de sobremesa compacto con termobloques para tubos de 0,2 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2 ml y placas de microtitulación diseñadas para proporcionar un alto grado de flexibilidad para una gran variedad de aplicaciones
  • Temperatura y tiempo de funcionamiento programables para aplicaciones especiales
  • Conformidad con GLP
  • Interfaz RS232
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) 24 recipientes de reacción de 0,5 ml con gradilla de trabajo y paquete refrigerado a 0 °C
Admite Tubos de 0,5 ml
No. of Places 24 orificios
Tipo Bloque