Descripción
- Controlador de microprocesador PID sujeto parcialmente
- Indicador digital
- 2 sensores PT100
- Calibración en el controlador
- Alarma acústica y visual
- Protección contra el exceso de temperatura
- Opción de dispositivo de agitación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | Controlador de microprocesador PID sujeto parcialmente |
| Capacidad (métrico) | 22 L |
| Certificaciones/conformidad | CE, VDE, GS |
| Pantalla | Digital LED |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la minería, alimentos y bebidas, control de temperatura |
| Incluye | Sin bomba de circulación |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | WNE 22 |
| Temperatura máxima (métrico) | 95°C |
| Resolución de temperatura | ±0.1°C |
| Mostrar más |